MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Principaux documents
PYR0MATIL6
Millipore
Étalon d'interleukine IL-6 PyroMAT®
Interleukin-6 standard for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
eCl@ss :
32160606
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
EP Chapter 2.6.30
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 vial
Fabricant/nom de marque
PyroMAT®
Application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
Compatibilité
configured for PyroMAT®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
pyrogenic bacteria
Description générale
Le contrôle IL-6 PYROMAT® est une interleukine 6 (IL-6) humaine recombinante dans une solution tamponnée contenant des conservateurs et fournie sous une forme lyophilisée. Il est utilisé pour les réactions de contrôle dans le test ELISA pour l'IL-6. Le système PYROMAT® est une solution prête à l'emploi pour les tests de pyrogènes réalisés à l'aide du test d'activation des monocytes.
Application
Le contrôle IL-6 PYROMAT® doit être utilisé avec le système PYROMAT® (test d'activation des monocytes pour la détection des pyrogènes) pour la validation spécifique du produit, afin de vérifier que le produit n'interfère pas avec la méthode de détection par ELISA.
Caractéristiques et avantages
  • Facile à remettre en suspension
  • À utiliser avec le kit ELISA fourni avec le système PYROMAT®
Composants
IL-6 humaine recombinante dans une solution tamponnée contenant des conservateurs et fournie sous une forme lyophilisée
Reconstitution
  • Reconstituer le contrôle IL-6 dans de l'eau exempte d'endotoxines. Le volume de reconstitution est indiqué sur l'étiquette du flacon.
  • Agiter doucement au vortex pendant 15 min avant de diluer.
  • Répartir en aliquotes au besoin : 20 aliquotes peuvent être préparées à partir d'un tube.
Produits recommandés
À utiliser avec le kit PYROMAT® (PYR0MATKIT)
Informations légales
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3