Principaux documents
PX1830
Supelco
2-Propanol
≥99% (GC), suitable for SM 4500 - NH3, suitable for SM 2320, suitable for SM 2310
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Beilstein:
635639
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-661-7
Nom du produit
2-Propanol,
Agence
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Impuretés
≤0.5% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as a dehydrating fluid and for microwave oven applications.
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 99% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 0.5% max
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup