Principaux documents
PX1570
Supelco
Phosphate de potassium dibasic
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Dipotassium phosphate, Hydrogénophosphate dipotassique, sec.-Phosphate de potassium
About This Item
Formule linéaire :
K2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-834-5
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
granular
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Perte
≤1.0% loss on drying, 105°C
Couleur
white
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
1600 g/L
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric)98.0% minChloride (Cl)0.003% maxColorWhiteFormGranular powderHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.001% maxLoss on drying (105°C)1.0% maxNitrogen compounds (as N)0.001% maxSodium (Na)0.05% maxSulfate (SO4)0.005% maxpH of a 5% solution at 25°C8.5-9.6
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable