Principaux documents
PX1130
Sigma-Aldrich
3-Picoline
Synonyme(s) :
3-Picoline, 3-Methylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Numéro de classement CE :
203-636-9
Pression de vapeur
6 hPa
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
liquid
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
144 °C/1013 hPa
Pf
-18 °C
Température de transition
flash point 40 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
n1cc(ccc1)C
InChI
1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 98% min
Color: Yellow
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 400ppm max
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup