Principaux documents
PDMA04700
Millipore
Boîtes de pétri PetriSlide
47mm dish preloaded with adsorbent pads for microbial application using membrane filtration.
About This Item
Code UNSPSC :
41122101
eCl@ss :
32030209
Nomenclature NACRES :
NB.14
Matériaux
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Conditionnement
plate of 100
Fabricant/nom de marque
Petrislides
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Diamètre
47 mm
Entrée
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les boîtes de Pétri PetriSlide pour le contrôle de contamination comportent un couvercle transparent qui permet de procéder à l'examen microscopique sans devoir être retiré. Grâce à ses coins arrondis, la base rectangulaire peut être directement installée sur la platine du microscope. Les boîtes de Pétri PetriSlide avec tampon absorbant sont des unités en plastique à usage unique jetables qui servent à cultiver des micro-organismes capturés sur un filtre de 47 mm par filtration sur membrane.
Application
Les boîtes de Pétri PetriSlide avec tampon absorbant sont des unités en plastique à usage unique jetables employées pour les analyses microbiologiques de la bière, de l'eau en bouteille, du cidre, des boissons pour sportifs, du vin, etc.