Principaux documents
PBVK04310
Millipore
Filtre membrane en PES, seuil de coupure nominal de 500 kDa
Biomax®, filter diam. 44.5 mm
Synonyme(s) :
Disques d'ultrafiltration, NMW de 500 kDa
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Biomax®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diamètre
44.5 mm
Diam. du filtre
44.5 mm
Surface de filtration
13.4 cm2
Dimension de pores
500 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Application
Membrane Biomax en polyéthersulfone, NMWCO de 500 kDa, 44,5 mm de diamètre
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1