Principaux documents
P2PLBCC05
Millipore
Cassette d'ultrafiltration Pellicon® 2, PLBC, séparateurs C, 0,5 m2
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031623
Gamme de produits
Pellicon®
Niveau de qualité
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
1.5 cm (0.6 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2