P2C010C25HC
Pellicon® 2 Maxi Cassette with Ultracel® 10 kDa Membrane, C screen, 2.5 m²
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene
polypropylene screen
urethane foam-filled high-density polyethylene
Niveau de qualité
Description
Filter code PLCTK
Type C screen (coarse screen)
prefiltration requirements: 100 µm
Paramètres
0-30 °C max. temp.
0.3 bar max. transmembrane pressure (5 psig) at 30 °C (Reverse)
3.4 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C (Forward)
4-7 L/min-cm2 recirculation rate
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Longueur
20.6 cm (8.1 in.)
Surface nominale de la membrane
2.5 m2
Largeur
17.8 cm , 7.0 in.
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
10 kDa filter
Plage de pH
2-13
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2