P2B100V20
Pellicon® 2 Maxi Cassette with BIOMAX 100 kDa Membrane, V screen, 2 m2
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031623
Produits recommandés
Matériaux
cap (Polypropylene and Polysulfone end cap)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Pellicon®
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
9.0 cm (3.5 in.)
Longueur
20.6 cm (8.1 in.)
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable