Principaux documents
OX0101
Sigma-Aldrich
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
suitable for HPLC
Synonyme(s) :
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate, Octanesulfonic Acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7SO3Na · H2O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
226-195-4
Forme
solid
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC.O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Description générale
1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
OX0101-3 100g Poly Bottle
HPLC
Application
HPLC
Ion Pair Reagent
Remarque sur l'analyse
Color: White
Form: Solid
Purity: 99% min
Solubility in water (5% w/v): To pass test
UV Abs. at 210 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 254 nm: 0.06AU max
UV Abs. at 280 nm: 0.06AU max
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable