OP15L
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-3) Mouse mAb (3B5)
lyophilized, clone 3B5, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-HER2, Anti-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus, Anti-Human Epidermal Growth Factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B5, monoclonal
Forme
lyophilized
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ERBB2(2064)
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (2.5 g/ml)
Immunoblotting (2.5 g/ml, see application references)
Immunofluorescence (2.5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g per sample, see application references)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, pressure cooker pre-treatment required, see application references)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
HepG2 cells or normal skin
SK-BR-3 cells or breast carcinoma tissue
Autres remarques
Tetu, B., et al. 1994. Cancer73, 2359.
DiFiore, P.P., et al. 1987. Science237, 178.
Slamon, D.J., et al. 1987. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986. Nature319, 226.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984. Cold Spring Harbor Laboratory2, 215.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1