NU200/440-311-M
NovAseptic Valve, Valve Body, Tank Outlet Valve 90°
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
316L stainless steel ((ASTM A269/270)/EN 1.4435 (EN 10217-1/EN 10216-5))
valve (Tank Outlet Valve Body)
Niveau de qualité
Description
Electropolished; Ra ≤ 1.6 µm (63 µin)
Manually polished; Ra ≤ 0.5 μm (20 μin)
Paramètres
-1 to 10 bar pressure
-80-200 °C temp. range
Volume
200 mL
Poids
2.6 kg5.73 lb
Application
Conditionnement