Principaux documents
NS170
Sigma-Aldrich
Multi Species Phosphorylated Neurofilament ELISA Kit
measures and quantifies pNF-H levels in serum or plasma
Synonyme(s) :
200 kDa neurofilament protein, Phosphorylated Neurofilament heavy polypeptide, pNF-H
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.84
Nom du produit
Kit pour ELISA en sandwich sur le neurofilament H phosphorylé (pNF-H), The Phosphorylated Neurofilament H (pNF-H) kit is a sandwich enzyme immunoassay (EIA), which measures pNF-H.
Niveau de qualité
Espèces réactives
pig, feline, rat, human, bovine, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
assay range
sensitivity: 0.0293-15 ng/mL
(Range of Detection)
sensitivity: 0.0585 ng/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
dry ice
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Le kit Neurofilament H phosphorylé (pNF-H) est un immunodosage enzymatique (EIA) en sandwich qui mesure le pNF-H.
Produit utilisé pour détecter/quantifier les éléments suivants : Neurofilament H phosphorylé (pNF-H)
Conditionnement
96 puits
Composants
Plaque immunologique pré-enduite avec un anticorps polyclonal de poulet anti-pNF-H (réf. 2006263) : une plaque immunologique de 96 puits pré-enduite d'anticorps polyclonal de poulet anti-pNF-H, scellée dans un sachet en aluminium.
Anticorps polyclonal de lapin anti-pNF-H (réf. 2006919) : un tube (100 µl) d'anticorps polyclonal de lapin anti-pNF-H.
Anticorps de chèvre anti-lapin conjugué à la phosphatase alcaline (réf. 2006917) : un tube (10 µl) d'anticorps de chèvre anti-lapin conjugué à la phosphatase alcaline.
Étalon pNF-H bovin (réf. 2006918) : un tube (5,0 ng) d'étalon pNF-H bovin.
TBS 20X : (réf. 2004913) : un flacon (50 ml) de TBS 20X.
Tween® 20 à 20 % : (réf. 2004915) : un flacon (3 ml) de Tween-20 à 20 %.
Diluant pour dosage ELISA (réf. 2006921) : un flacon (30 ml) de diluant pour dosage ELISA contenant 0,05 % de kathon comme agent conservateur et fourni dans un format prêt-à-l'emploi.
Tampon pNPP (réf. 2006261) : un flacon (12 ml) de tampon pNPP à utiliser avec le p-NPP 50X, fourni dans un format prêt-à-l'emploi.
pNPP 50X (réf. 2006262) : un tube (250 µl) du substrat de la phosphatase alcaline, le pNPP (p-nitrophényl phosphatase) 50X.
Couvercles de plaques : deux couvercles de plaques
Stockage et stabilité
Avant utilisation, maintenir les composants du kit entre 2 et 8 °C ou à -20 °C, en suivant les indications, jusqu'à leur date de péremption.
1. Tampon de lavage : après dilution, maintenir la solution de lavage entre 2 et 8 °C jusqu'à un mois ou jusqu'à sa date de péremption.
2. Tween® 20 - conserver à température ambiante après la réception du kit.
3. Tampon de dosage ELISA : répartir en aliquotes au besoin pour éviter les congélations et décongélations répétées. Après décongélation, maintenir le tampon de dosage ELISA entre 2 et 8 °C jusqu'à un mois ou jusqu'à sa date de péremption.
4. Plaque immunologique pré-enduite d'anticorps polyclonal de poulet anti-pNF-H : les puits non utilisés peuvent être replacés dans le sachet en aluminium et conservés entre 2 et 8 °C jusqu'à un mois ou jusqu'à leur date de péremption.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Clause de non-responsabilité
Produits réservés à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver,Blood
Johannes Brettschneider et al.
Journal of neurology, 256(1), 3-12 (2009-03-10)
Guillain-Barré syndrome (GBS) is an acute inflammatory polyneuropathy affecting the myelin-protein sheathing and the axons themselves to various degrees. Damage to these structures causes biomarkers to be released into the adjacent body fluid compartment. In case of the proximal nerve
Axel Petzold et al.
Journal of immunological methods, 319(1-2), 34-40 (2006-12-05)
Recent studies suggest that the quantification of neurofilament subunits in cerebrospinal fluid (CSF), blood and amniotic fluid may reflect neuroaxonal damage and be of high clinical value. The present study aims to cross-validate two different independently developed ELISA techniques for
R Takano et al.
Neurology, 75(3), 208-216 (2010-07-21)
Loss of aquaporin 4 and glial fibrillary acidic protein (GFAP) with necrosis and demyelination is a prominent pathologic feature of neuromyelitis optica (NMO). However, the clinicopathologic significance of astrocytic damage and its relation with demyelination are unknown. To analyze clinical
J S Pachter et al.
Developmental biology, 103(1), 200-210 (1984-05-01)
The ontogenetic appearance of the individual triplet polypeptides that comprise mammalian neurofilaments was studied in the developing rat optic nerve. Triton-insoluble cytoskeletal preparations from the optic nerves of rats of postnatal ages 1 Day (P1), 6 days (P6), 10 days
Gerry Shaw et al.
Biochemical and biophysical research communications, 336(4), 1268-1277 (2005-09-24)
Several lines of reasoning suggest that the phosphorylated axonal form of the neurofilament subunit NF-H is likely to be released from damaged and diseased neurons in significant amounts. Detection of this protein in serum or CSF might therefore provide information