Accéder au contenu
MilliporeSigma
Toutes les photos(1)

Principaux documents

NA51/26

Millipore

Vanne NovAseptic®, membrane, silicone durci au platine

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Code UNSPSC :
40141600
eCl@ss :
37051001

Matériaux

diaphragm (ELASTOSIL R 4001/70MH Silicone Rubber)

Niveau de qualité

Gamme de produits

NovAseptic®

Paramètres

pressure range at -1--6 bar
temperature at -50 °C (minimum)
temperature at 130 °C (max Steam)
temperature at 150 °C (max dry heat in oxygen poor environment)
temperature at 220 °C ( max dry heat in oxygen rich environment)

Poids

0.15 kg (0.331 lb)

Application

Le corps de vanne et l'actionneur appliqués peuvent avoir des limites de température et/ou de pression nominale différentes. C'est le composant le plus faible du produit assemblé qui définit les limites de température et/ou de pression nominale maximales.

Autres remarques

Membrane, silicone durci au platine

Informations légales

NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Clause de non-responsabilité

Toutes les membranes sont fabriquées avec des matériaux conformes aux réglementations de la FDA américaine, section 177.2600, et sont fournies avec une déclaration. La membrane répond aux exigences des tests biologiques pour les plastiques de classe VI de l'USP.

Certificats d'analyse (COA)

Recherchez un Certificats d'analyse (COA) en saisissant le numéro de lot du produit. Les numéros de lot figurent sur l'étiquette du produit après les mots "Lot" ou "Batch".

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique