NA02
Anti-2,2,7-Trimethylguanosine Mouse mAb (K121)
About This Item
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.41
Produits recommandés
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable