MZAAWG251
Microfil® avec EZ-Pak®
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Synonyme(s) :
Membrane filtration system
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Agence
ISO 7704
Description
Yeast or mold
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Microfil® with EZ-Pak®
Paramètres
250 mL sample volume
Capacité
250 mL
Diam. du filtre
47 mm
Capacité de l'entonnoir
250 mL
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
0.8 μm pore size
Entrée
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type wine
sample type soft drink
sample type cider
sample type beer
sample type food(s)
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Principe
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3