Principaux documents
MXRPCNA1K2K
Millipore
Power Cord, Power MIX 1000/2000 Control Box, NA, 125V, 20A
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
Entrée CA/CC
125 V, 20 A
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany