Principaux documents
MSP000995
Millipore
Filtre membrane Fluoropore FSLW, rouleau de 34 mm × 12 m
Synonyme(s) :
Fluoropore 34 mm, Membrane en FSLW, Rouleau de membrane Fluoropore
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24