Principaux documents
MP0DHFLUID
Millipore
Hydraulic Fluid
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>345.2 °F
Point d'éclair (°C)
> 174 °C