Principaux documents
MIX0200LB05
Millipore
Assemblage pour mélangeur à usage unique (bronze) Mobius® MIX200L
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
Matériaux
PVDF plug (Luer; Kynar)
PureFlex container (process)
high-density polyethylene cup
low-density polyethylene adapter (SterilEnz)
polyethylene ports (bung)
polypropylene impeller(s)
polysulfone clamp(s) (pinch)
polysulfone connections (CPC)
silicone tubing
Niveau de qualité
Gamme de produits
Mobius®
Hauteur
84 cm (33 in.)
Largeur
63.5 cm (25 in.)
Profondeur
63.5 cm (25 in.)
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany