Principaux documents
MHA00P2TT
Millipore
Bouillon TGE (tryptone, glucose, extrait de levure)
with triphenyl tetrazolium chloride, ready-to-use, suitable for microbiology, for heterotrophic bacteria
Synonyme(s) :
Bouillon TGE avec indicateur TTC, bouillon TGE avec chlorure de triphényltétrazolium
About This Item
Code UNSPSC :
41106225
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.74
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
with triphenyl tetrazolium chloride
Conditionnement
pack of 50 tests
Technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
Capacité
2 mL
filling volume
2 mL
Couleur
clear medium amberslightly opalescent
Entrée
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cider
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type wine
sample type sport drink
sample type soft drink
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
water monitoring
microbiology
Compatibilité
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
heterotrophic bacteria
nonselective and differential for
Description générale
Le bouillon TGE (tryptone, glucose, extrait de levure) avec indicateur TTC est recommandé pour le dénombrement des bactéries dans l'eau, l'air, le lait et les produits laitiers. Il constitue un milieu standard pour la numération sur plaque bactériologique et peut également être utilisé pour détecter les bactéries thermophiles dans le lait et les produits laitiers. La tryptone et l'extrait de levure fournissent des composés azotés et carbonés, des acides aminés à longue chaîne, le complexe vitaminique B et d'autres nutriments essentiels à la croissance. Le glucose sert de source d′énergie, et le TTC sert d′indicateur pour faciliter le dénombrement. Les colonies apparaissent en rouge. La coloration rouge des colonies est produite par la réduction du chlorure de triphényltétrazolium (TTC).
Application
Le bouillon TGE avec indicateur TTC est utilisé comme milieu non sélectif pour détecter les micro-organismes hétérotrophes totaux dans l′eau, les produits laitiers et d′autres liquides tels que la bière, l′eau en bouteille, le cidre, les boissons non-alcoolisées, les boissons pour sportifs et le vin. Les applications de ce milieu se trouvent dans le domaine clinique, les cosmétiques, l′analyse environnementale, l′agro-alimentaire et le contrôle qualité industriel.
Caractéristiques et avantages
  • Les ampoules de milieu liquide prêtes à l'emploi résolvent de nombreux problèmes dans les laboratoires de microbiologie, où le temps, le matériel et le personnel qualifié font souvent défaut.
  • Ce produit est disponible en ampoules en plastique monodoses (2 ml) prêtes à l'emploi. Cela évite la manipulation d'ampoules en verre ainsi que les déchets et le gaspillage liés aux milieux conditionnés en vrac.
Caractéristiques
Temps d′incubation : 24–72 heures
Température d′incubation : 25–35 °C
Remarque sur l'analyse
Les colonies apparaissent en rouge. La coloration rouge des colonies est produite par la réduction du chlorure de triphényltétrazolium (TTC).
Micro-organismes ciblés : Numération totale
Organismes de CQ
E. coli (ATCC 25922)
Informations légales
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 2001
American Public Health Association and others
American Public Health Association (2001)