MC0HC054H1
Filtre en profondeur Millistak+® HC, format Pod
C0HC, filtration area 0.054 m², Lab Scale
Synonyme(s) :
Millistak+ HC Pod Depth Filter, C0HC media series, 0.054 m2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Filtre en profondeur Millistak+® HC, format Pod, C0HC, cellulose, filtration area 0.054 m2, hydrophilic
Matériaux
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Niveau de qualité
Description
Perfusion bioreactor fluid
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Hauteur
14 cm (5.3 in.)
Longueur
22 cm (8.5 in.)
Surface de filtration
0.054 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
39-69 mg/m2
Entrée
sample type liquid
Conductivité
3.64 – 10.5 μS/cm
Grade du filtre
C0HC
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Cette série de médias C0HC offre des performances optimales grâce à une matrice à gradient de densité, idéale pour les applications de clarification primaire. Les filtres Millistak+® Pod sont disponibles en trois séries de médias filtrants afin de répondre à vos besoins spécifiques : terre de diatomées (DE), cellulose (CE) et haute capacité (HC).
Le système Millistak+® Pod est idéal pour une grande variété d'applications de clarification primaire et secondaire, y compris les cultures cellulaires, les lysats de levure et d'E. coli après centrifugation, les repliements chez E. coli, les milieux de culture, les vaccins, les protéines plasmatiques et les sérums.
Facile à utiliser
Avec la conception compacte et modulaire de notre nouveau système Millistak+® Pod, vous pouvez accroître votre productivité et réduire la durée des cycles.
L'installation et la configuration du système Pod sont simples et directes. La conception unique des adaptateurs et manifolds jetables facilite le raccordement des filtres Pod au reste des étapes du procédé. La nature autonome et à usage unique du système protège les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques et élimine l'entretien et les exigences en matière de validation du nettoyage.
Application
Caractéristiques et avantages
- Faible volume mort pour un meilleur rendement en produit
- Large éventail de types de médias filtrants dans des produits monocouches et multicouches
- Le média à double action Millistak+® HC améliore la préfiltration et la comprime la clarification
- Le format souple d'utilisation et modulaire offre des possibilités de transposition de 5 à 12 000 litres ou plus
- La conception jetable brevetée élimine le besoin de carter, de NEP et de validation du nettoyage
- Les filtres autonomes Pod protègent les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques
- La construction robuste est facile à utiliser et à configurer
- L'encombrement réduit facilite l'utilisation dans les espaces restreints
Caractéristiques
Notes préparatoires
1 cycle d'autoclave de 60 min à 123 ºC
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable