Principaux documents
MBPKMNKIT
Milli-Q
Équerre de montage mural
Wall mounting bracket Kit for installing BioPak® C ultrafiltration cartridge
Synonyme(s) :
Équerre de montage mural Biopak®
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Stérilité
0.2 μm filtered
Caractéristiques
removal of bacterial by-products, such as alkaline
phosphatase (ALP) and endotoxins from pure water, 1.5 L/min at 1 bar and 20°C flow rate
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
BioPak® C
Paramètres
5 °C temp. range (35 °C)
Résistivité
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Impuretés
<10 cfu/mL bacterial count
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<500 ppb
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
1/4 in. inlet connection (Gaz (Straight) Luer Slip F)
8 mm outlet connection (Teflen)
Compatibilité
for use with AFS®
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le kit d'équerre de montage mural est un accessoire pour la purification de l'eau comprenant tous les composants nécessaires pour installer facilement l'unité de filtration BioPak® C.
filtre microbiologique, n'élimine pas la phosphatase alcaline (PAL) (conforme aux attentes. L'ultrafiltration est efficace pour l'élimination de la PAL)
Application
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau AFS®, AFS® E et AFS® D.
Composants
  • Équerre métallique avec bandes adhésives
  • Raccord gaz femelle ¼" - connecteur de tige 8 mm
  • Réducteur en T 8 mm – 6 mm
  • Coude 8 mm – 6 mm (Qté : 2)
  • Notice d'installation
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany