MACR08127-M
MultiScreen Carrier Rack for 7 mL vials
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.22
Produits recommandés
Gamme de produits
MultiScreen®
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Conditions d'expédition
ambient
Application
This carrier rack for 7 ml vial is used for Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes.
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13