MABT529
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
mouse monoclonal, 13C4.1
Synonyme(s) :
Integrin beta-1, CD29, Glycoprotein Iia, GPIIA, Integrin VLA-4 subunit beta, Very late activation protein, beta polypeptide
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Integrin beta-1 (CD29) Antibody, clone 13C4.1, clone 13C4.1, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13C4.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1λ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Integrin beta-1 in 10 µg of U937 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable