MABS2269
Anti-phospho-PD-1 (Tyr248) Antibody, clone 407.6G12
Synonyme(s) :
CD279, Programmed cell death protein 1, Protein PD-1, hPD-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
407.6G12, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 31.65 kDa
observed mol wt ~55 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Séquence de l'épitope
C-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... PDCD1(5133)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in lysate from Jurkat cells treated with pervanadate (0.1 mM; 5 min.at 37C).
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1000 dilution of this antibody detected PD-1 phosphorylated on tyrosine 248 in lysate from Jurkat cells treated with pervanadate (0.1 mM; 5 min. at 37C), but not in lysate from untreated Jurkat cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PD-1 (CD279) in Western Blotting application (Bu, X., et al. (2021). Cancer Immunol Res. 9(12):1465-1475).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected PD-1 (CD279) in Flow Cytometry application (Bu, X., et al. (2021). Cancer Immunol Res. 9(12):1465-1475).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable