MABS2250
Anti-phospho-VCP (Ser784) Antibody, clone 3E4
Synonyme(s) :
Transitional endoplasmic reticulum ATPase;EC:3.6.4.6;TER ATPase;15S Mg(2+)-ATPase p97 subunit;Valosin-containing protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E4, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 89.32 kDa
observed mol wt ~95 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine, porcine, canine, rat, monkey, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer784)
Informations sur le gène
human ... VCP(7415)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in lysates from HeLa cells treated with etoposide.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected VCP phosphorylated on serine 784 in lysates from HeLa cells treated with etoposide (10 μM; 24 h), but not in untreated cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-VCP (Ser784) in Western Blotting applications (Zhu, C., et al. (2020). Cell Rep. 31(10):107745).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated phospho-VCP (Ser784) in Immunoprecipitation applications (Zhu, C., et al. (2020). Cell Rep. 31(10):107745).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected phospho-VCP (Ser784) in Immunocytochemistry applications (Zhu, C., et al. (2020). Cell Rep. 31(10):107745).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable