MABS2040
Anti-HPd3 Antibody, clone DHIC5-4D9
clone DHIC5-4D9, from mouse
Synonyme(s) :
Human pancreas and liver duct cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DHIC5-4D9, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgMκ
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected HPd3 in human pancreas and human liver tissue sections.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable