MABS1288
Anti-VLDLR Antibody, clone 4C4G5
clone 4C4G5, from rat
Synonyme(s) :
Very low-density lipoprotein receptor, VLDL receptor, VLDL-R, VLDLR
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C4G5, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Vldlr(22359)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected developmental stage-dependent VLDLR expression patterns among 4% paraformaldehyde-fixed, OCT-embedded frozen embryonic (E14.0 to E17.5) and neonatal (P0) brain tissues from wild-type, but not Vldlr-knockout mice (Hirota, Y., et al. (2015). J. Comp. Neurol. 523(3):463-478).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HA-tagged full-length mouse VLDLR exogenously expressed in HEK293T cells (Hirota, Y., et al. (2015). J. Comp. Neurol. 523(3):463-478).
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected VLDLR in 10 µg of embryonic E16 mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable