MABS1182
Anti-RagA/B Antibody, clone 1H7.1
clone 1H7.1, from mouse
Synonyme(s) :
Ras-related GTP-binding protein A, Adenovirus E3 14.7 kDa-interacting protein 1, FIP-1, Rag A, RagA
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H7.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RRAGA(10670)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected RagA/B immunoreactivity in HUVECs.
ELISA Analysis: Clone 1H7.1 hybridoma culture supernatant detected exogenously overexpressed human RagA and RagB in lysates (100 ng/well) from transfected HEK293T cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected RagA in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable