MABN720
Anti-TBX1 Antibody, clone 7E12.1
culture supernatant, clone 7E12.1, from mouse
Synonyme(s) :
T-box transcription factor TBX1, T-box protein 1, Testis-specific T-box protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7E12.1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TBX1(6899)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Transcription Factors
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TBX1 in 10 µg of HUVEC lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2