MABN1186
Anti-Prion Protein Antibody, clone 12D6.1
clone 12D6.1, from mouse
Synonyme(s) :
Major prion protein, ASCR, CD230, PrP, PrP27-30, PrP33-35C
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12D6.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRNP(5621)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected 0.05 µg of human IgG1 Fc-tagged recombinant human prion protein internal fragment.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1