MABF438
Anti-CD45.2 Antibody (mouse), PE, clone 104
clone 104, 0.2 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
104, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ptprc(19264)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD45.2 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable