MABE968
Anti-HLCS Antibody, clone 2C2.1
clone 2C2.1, from mouse
Synonyme(s) :
Biotin--protein ligase, HLCS, Biotin apo-protein ligase, Biotin--[methylmalonyl-CoA-carboxytransferase] ligase, Biotin--[propionyl-CoA-carboxylase [ATP-hydrolyzing]] ligase, Holocarboxylase synthetase, HCS, Biotin--[methylcrotonoyl-CoA-carboxylase] ligas
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C2.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HLCS(3141)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected HLCS in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable