Principaux documents
MABE873
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Chd2, clone 8H3
clone 8H3, from rat
Synonyme(s) :
SNF2 chromatin remodelling enzyme, Chromodomain Helicase DNA Binding Protein 2, Protein Chd2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8H3, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHD2(1106)
Description générale
La Chd2 (pour Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 2), également appelée hélicase ATP-dépendante CHD2, est codée par le gène CHD2 et appartient à la famille des protéines CHD. Cette famille se caractérise par la présence de chromo-domaines ("chromatin organization modifier") et de domaines hélicase/ATPase apparentés aux protéines SNF2. Les gènes CHD sont des protéines de remodelage de la chromatine. Ils altèrent l'expression génique en modifiant la structure de la chromatine d'un gène particulier. L'altération affecte son accès à l'appareil de transcription, et par conséquent l'expression génique. Chez la souris, la protéine Chd2 est exprimée dans le cœur, le cerveau antérieur, les extrémités et les régions faciales et dorsales à des moments précis du développement embryonnaire. Les souris nulles pour le gène Chd2 présentent une létalité embryonnaire tandis que chez l'homme, diverses mutations du gène CHD-2 semblent être à l'origine d'une variété de troubles et d'anomalies du développement. D'autres mutations associées au locus du gène CHD2 semblent provoquer une encéphalopathie épileptique infantile précoce (EEIP).
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la protéine Chd2 de souris.
Application
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis d'immunoprécépiter la Chd2 à partir d'un lysat de cellules C2C12 (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007).
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter la protéine Chd2 dans des cellules C2C12 (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007).
Immunoprécipitation de la chromatine : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis d'immunoprécépiter la Chd2 à partir d'un lysat de cellules C2C12 (Harada, A., et al. (2012). EMBO J. 31(13):2994-3007).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'utilisation de cet anticorps anti-Chd2, clone 8H3, a été validée en western blotting, IP, ICC et ChIP pour la détection de la Chd2.
Sous-domaine de recherche
Biologie de la chromatine
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules Jurkat.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine Chd2 dans 10 µg de lysat de cellules Jurkat.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 211 kDa. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats cellulaires. Deux isoformes connues peuvent être observées à 50 kDa et 200 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2aκ monoclonale de rat purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable