MABE1867
Anti-CLOCK Antibody, clone CLSP4
Synonyme(s) :
Circadian locomoter output cycles protein kaput, mCLOCK
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CLSP4, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 96.39 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Internal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
mouse ... Clock(12753)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunocytochemistry in U2OS cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected CLOCK in U2OS cells.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected CLOCK in Immunofluorescence applications (Umemura, Y., et al. (2017). Proc Natl Acad Sci USA. 114(36):E7479-E7488).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CLOCK in Western Blotting applications (Umemura, Y., et al. (2017). Proc Natl Acad Sci USA. 114(36):E7479-E7488).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CLOCK in Immunoprecipitation applications (Yoshitane, H., et al. (2009). Mol Cell Biol. 29(13):3675-86).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected CLOCK in Immunohistochemistry applications (Umemura, Y., et al. (2017). Proc Natl Acad Sci USA. 114(36):E7479-E7488).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable