MABE1107
Anti-SMARCA3 (HLTF) Antibody, clone 5-1
clone 5-1, from mouse
Synonyme(s) :
Helicase-like transcription factor, DNA-binding protein/plasminogen activator inhibitor 1 regulator, HIP116, RING finger protein 80, Sucrose nonfermenting protein 2-like 3, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamil
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5-1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HLTF(6596)
Description générale
Ref.: Arcolia, V et al. (2014). BMC Cancer 14, 492.
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected predominantly nuclear HLTF (SMARCA3) immunoreactivity in human breast cancer tissue section.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1