MABC786
Anti-TSG101, clone 4A10 Antibody
Synonyme(s) :
Tumor susceptibility gene 101 protein|TSG101|ESCRT-I complex subunit TSG101
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Description générale
Immunogène
Application
ELISA: The specificity of a representative lot was confirmed by ELISA analysis.
Qualité
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500-1,000 dilution of this antibody detected TSG101 in HeLa, NIH/3T3, JC, C2C12 , HEK293, A431 and BCL-1 cell lysates.
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable