Principaux documents
MABC631
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-KLF4, clone 1E6
ascites fluid, clone 1E06, from mouse
Synonyme(s) :
Krueppel-like factor 4, Epithelial zinc finger protein EZF, Gut-enriched krueppel-like factor
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E06, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KLF4(9314)
Description générale
Le facteur "Krueppel-like factor 4" (KLF4), aussi connu sous les noms de "epithelial zinc finger protein" (EZF) et "gut-enriched krueppel-like factor" (GKLF), est un facteur de transcription régulé par le développement qui joue un rôle important dans le maintien de l'état pluripotent des cellules souches embryonnaires (CSE) et qui sert de marqueur de l'état pluripotent pour les cellules en culture. Il est nécessaire à la différenciation des cellules épithéliales et à l'établissement de la fonction barrière de la peau. Le facteur KLF4 est aussi exprimé durant le développement du squelette et des reins. Le KLF4 est fortement exprimé dans la peau, le poumon et l'intestin le long de la bordure épithéliale. Cette protéine localisée dans le noyau peut aussi bien servir de suppresseur que d'activateur tumoral, en fonction de son environnement, mais sa fonction prédominante est la suppression de la croissance. Point intéressant, une hausse de l'expression de KLF4 provoque une augmentation de l'expression de P21WAF1/CIP1, une importante protéine de point de contrôle qui inhibe la progression du cycle cellulaire et qui est essentielle à la médiation de l'arrêt du cycle cellulaire aux transitions G1/S et G2/M. Le KLF4 médie aussi les fonctions normales du suppresseur de tumeur p53. De ce fait, les mutations du KLF4 entraînent une croissance non contrôlée et la formation de tumeurs. De plus, du fait de son expression et de son implication dans l'intestin, le KLF4 est souvent muté dans de nombreuses lignées cellulaires de cancer du côlon, et le manque d'expression de KLF4 est corrélé à la pathogenèse du cancer colorectal. Une expression élevée du gène KLF4 a aussi été associée au cancer de l'estomac, au cancer du sein et aux carcinomes squameux. L'anticorps monoclonal de souris anti-KLF4 d'EMD-Millipore, clone 1E6, a été testé en western blotting sur des lysats cellulaires exprimant du KLF4h recombinant et en immunocytochimie sur des tissus de cancer du côlon et de poumon humains inclus en paraffine. Le clone a aussi été testé en immunocytochimie en fluorescence sur une culture de lignée cellulaire de carcinome squameux de l'œsophage Eca109.
Immunogène
Fragment recombinant purifié du KLF4 humain exprimé chez E. coli.
Application
Analyse par immunofluorescence : Une dilution au 1/200-1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter KLF4 dans des cellules ECA109.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/3000e d'un lot précédent a permis de détecter KLF4 dans des lysats de cellules HEK293 transfectées.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Détectez le KLF4 à l'aide de cet anticorps monoclonal de souris anti-KLF4, clone 1E6, dont l'utilisation a été validée en IHC et western blotting.
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur des tissus de côlon et de cancer du poumon humains.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/200-1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter le KLF4 dans des tissus de côlon et de cancer du poumon humains.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Description de la cible
~55 kDa (poids observé). Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats. Uniprot décrit 3 isoformes entre ~46 kDa et ~55 kDa.
Forme physique
Liquide d'ascites avec IgG1 monoclonale de souris contenant jusqu'à 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des tubes de microcentrifugation et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissus de côlon et de cancer pulmonaire humains
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable