MABC1022
Anti-BCL2L12 Antibody, clone 11B5.1
clone 11B5.1, from mouse
Synonyme(s) :
Bcl-2-like protein 12
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
11B5.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BCL2L12(83596)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected BCL2L12 in 10 µg of PC3 human prostate cancer cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable