MAB3741
Anti-Protein Tyrosine Phosphatase µ Antibody, clone SBK15
ascites fluid, clone SBK15, Chemicon®
Synonyme(s) :
Receptor-type Protein-tyrosine Phosphatase mu, R-PTP-MU
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SBK15, monoclonal
Espèces réactives
rat, bovine, mouse, human, canine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPRM(5797)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Kinases & Phosphatases
Immunoprecipitation
Immunostaining (1:200)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable