Principaux documents
MAB312RX
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-antigènes de surface de cellules neuronales, clone A2B5-105 (7), Alexa Fluor 488
clone A2B5-105 (7), Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
A2B5
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A2B5-105 (7), monoclonal
Espèces réactives
mouse, chicken, human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
L'anticorps reconnaît un épitope commun aux silaogangliosides et aux sulfatides dans la membrane plasmique des neurones ainsi que dans les cellules neuroendocrines et gliales. L'anticorps anti-A2B5 a été utilisé spécifiquement pour marquer :
· les enchevêtrements neurofibrillaires dans les tissus de cerveau post-mortem de patients avec un diagnostic confirmé de la maladie d'Alzheimer (Majocha et al., 1989)
· les neurones de rétine, de cerveau, de moelle épinière et de ganglions rachidiens dorsaux de poulet (Schnitzer & Schachner, 1982; Eisenbarth et al., 1979).
· les terminaisons nerveuses striatales de rat [synaptosomes] (Wolf & Kapatos, 1989).
· les cellules de neuroblastome chez l'homme (Oppedal et al., 1989 ; Coakham et al., 1985).
· les cellules insulinomes et les cellules des îlots de Langerhans de rat (Shimizu et al., 1983 ; Bartholomeusz et al., 1989).
· les cellules épithéliales thymiques humaines et de rat (Haynes, et al., 1988).
· les cellules impliquées dans la gliogenèse (Bottenstein et al., 1988 ; Suzumura & slerberg, 1989).
· les oligodendrocytes et astrocytes, type II (Dubois-Dalcq et al., 1990).
Immunogène
Cellules rétiniennes d'embryon de poulet
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunocytochimie
Immunohistochimie : dilution au 1/30e
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-antigène de surface de cellules neuronales, clone A2B5-105 (7), conjugué au colorant Alexa Fluor 488 détecte le niveau de l'antigène de surface de cellules neuronales. Son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en IC et IH.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Forme physique
Immunoglobuline purifiée conjuguée à l'Alexa Fluor 488. En solution dans un tampon phosphate contenant 15 mg/ml de BSA comme agent stabilisateur et 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C en aliquotes non dilués à l'abri de la lumière pendant 6 mois maximum à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Alexa Fluor est une marque déposée de Molecular Probes, Inc.
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
The effect of TGF-beta2 on elastin, type VI collagen, and components of the proteolytic degradation system in human optic nerve astrocytes.
Neumann, Carolin, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 49, 1464-1472 (2008)
Pancreatic islet A2B5- and 3G5-reactive gangliosides are markers of differentiation in rat insulinoma cells.
Bartholomeusz, R K, et al.
Endocrinology, 124, 2680-2685 (1989)
Flow cytometric analysis of rat striatal nerve terminals
Wolf, M E and Kapatos, G
The Journal of Neuroscience, 9, 94-105 (1989)
B F Haynes et al.
The Journal of clinical investigation, 71(1), 9-14 (1983-01-01)
Using a monoclonal antibody (A2B5), which binds to GQ ganglioside, and tetanus toxin, which binds to GD and GT gangliosides, distinct regions of human and rodent thymic epithelial cells have been identified. The lymphoid elements of the thymus do not
Bone marrow examination in neuroblastoma patients: a morphologic, immunocytochemical, and immunohistochemical study
Oppedal, B R, et al
Human Pathology, 20, 800-805 (1989)