MAB2638
Anti-Integrin beta7 Antibody, clone TN114
clone TN114, from hamster(Armenian)
Synonyme(s) :
integrin, beta 7, integrin beta 7 subunit, Gut homing receptor beta subunit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
hamster (Armenian)
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TN114, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB7(3695)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Integrins
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Integrin beta7 on human PBMC′s.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC′s).
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable