Principaux documents
MAB1976-AF555
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-intégrine αVβ3, clone LM609, conjugué au fluorochrome Alexa Fluor 555
clone LM609, from mouse, ALEXA FLUOR 555
Synonyme(s) :
Integrin alpha-V, Vitronectin receptor subunit alpha, CD51, Integrin alpha-V heavy chain, Integrin alpha-V light chain, Integrin αVβ3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 555
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LM609, monoclonal
Espèces réactives
chicken, canine, monkey, rabbit, pig, human, avian, bovine
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAV(3685)
Description générale
L'intégrine alpha-V (CD51, sous-unité alpha du récepteur de la vitronectine ; UniProt : P06756) et l'intégrine bêta-3 (CD61, GPIIIa, glycoprotéine IIIa de la membrane plaquettaire ; UniProt : P05106) sont respectivement codées par les gènes ITGAV (MSK8, VNRA ; Gene ID : 3685) et ITGB3 (GP3A ; Gene ID : 3690) chez l'être humain. La famille des récepteurs d'adhésion cellulaire de type intégrine comprend au moins 16 hétérodimères membranaires composés d'une sous-unité alpha et d'une sous-unité bêta qui s'associent de façon non covalente. La structure et la diversité fonctionnelle de la famille des intégrines reposent sur les capacités d'appariement de chaque sous-unité alpha et bêta. Ces interactions moléculaires entre les récepteurs intégrine et leurs ligands respectifs reposent sur la reconnaissance de la séquence Arg-Gly-Asp (RGD), connue pour être présente dans plusieurs constituants de la matrice extracellulaire : la fibronectine, la vitronectine, le collagène, le fibrinogène et le facteur de von Willebrand. L'implication des intégrines dans la prolifération vasculaire, l'adhésion et la cicatrisation est bien documentée. Le récepteur d'adhésion dénommé intégrine alphaVbêta3 semble être exprimé sélectivement sur les vaisseaux sanguins en croissance et a été identifié comme un marqueur du tissu vasculaire angiogénique. Du fait de son implication dans l'angiogenèse, l'intégrine alphaVbêta3 est l'une des intégrines les plus étudiées.
Spécificité
Réagit avec le complexe vitronectine/récepteur alphaVbêta3, récepteur d'adhésion dirigé par la séquence RGD. Il a été démontré que le clone LM609 inhibe l'adhésion d'une lignée cellulaire de mélanome humain (M21) à la vitronectine, au fibrinogène et au facteur de von Willebrand, ainsi qu'à un peptide de synthèse contenant la séquence RGD [Cheresh D. A. et Spiro, R. C. (1987). J Biol Chem. 262(36):17703-17711 ; Cheresh, D. A. (1987). Proc Natl Acad Sci U.S.A. 84(18):6471-6475]. Il a été démontré que, dans des membranes chorioallantoïdiennes de poussin, le clone LM609 inhibe l'angiogenèse induite par le FGFb et le TNF alpha, mais n'a aucun effet sur les vaisseaux préexistants [Brooks, P. C. et al. (1994). Science. 264(5158):569-571]. Même si ce clone bloque effectivement la fixation des cellules aux ligands contenant la séquence RGD, il n'interagit pas directement avec le site de liaison RGD. Le clone LM609 semble plutôt être un inhibiteur allostérique de l'intégrine alphaVbêta3, qui se lie à un épitope conformationnel résultant de l'association post-traductionnelle des sous-unités alphaV et bêta3.
Immunogène
Récepteur d'adhésion purifié issu de la lignée cellulaire de mélanome humain M21 [Cheresh, D. A. et Spiro, R. C. (1987). J Biol Chem. 262(36):17703-17711].
Application
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/100e d'un lot représentatif a permis de détecter l'intégrine αVβ3 dans des cellules HeLa.
L'anticorps non conjugué (réf. MAB1976) s'avère également convenir aux applications de test fonctionnel, de cytométrie en flux, d'immunofluorescence, d'immunohistochimie et d'immunoprécipitation.
L'anticorps anti-intégrine αVβ3, clone LM609, conjugué au fluorochrome Alexa Fluor 555 est un anticorps dirigé contre l'intégrine αVβ3 pour une utilisation en immunocytochimie.
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules HepG2
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/100e de cet anticorps a permis de détecter l'intégrine αVβ3 dans des cellules HepG2.
Description de la cible
Poids réel : ~116 kDa
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable