Principaux documents
MAB1959Z
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P5D2
Synonyme(s) :
CD29, MAB1959
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Nom du produit
Anticorps anti-intégrine β1, clone P5D2 (sans azoture) | MAB1959, clone P5D2, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P5D2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Description générale
L'intégrine bêta1, aussi appelée CD29, est une glycoprotéine transmembranaire de 130 kDa qui forme des complexes non covalents avec diverses sous-unités alpha de l'intégrine (notamment alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5 et alpha 6) pour donner les récepteurs fonctionnels qui se lient à certaines protéines particulières de la matrice extracellulaire. Les récepteurs du type intégrine sont impliqués dans la régulation de tout un éventail de fonctions biologiques importantes, notamment le développement embryonnaire, la cicatrisation, l'hémostase et la prévention de la mort cellulaire programmée. Ils sont aussi impliqués dans les états pathologiques anormaux tels que l'angiogenèse dirigée par les tumeurs, la croissance tumorale et les métastases. Ces récepteurs hétérodimères pontent le cytosquelette d'actine cytoplasmique avec des protéines présentes dans la matrice extracellulaire et/ou sur les cellules adjacentes. Les interactions entre les intégrines et la matrice extracellulaire entraînent l'activation de voies de transduction du signal et la régulation de l'expression génique.
Spécificité
Réagit avec l'intégrine bêta 1 humaine.
Immunogène
Kératinocytes humains dérivés de la peau.
Application
Immunoprécipitation : Un lot représentatif de ce clone d'anticorps a été utilisé en immunoprécipitation.
Immunohistochimie : Un lot représentatif de ce clone d'anticorps a été utilisé en immunohistochimie (fixation à l'acétone, sans inclusion en paraffine).
ELISA : Un lot représentatif de cet anticorps a été utilisé en ELISA.
Immunocytochimie : Un lot représentatif de ce clone d'anticorps a été utilisé en immunocytochimie (fixation avec moins de 4 % de paraformaldéhyde).
Analyse de l'activité fonctionnelle : Un lot représentatif de ce clone d'anticorps a été utilisé dans un essai d'adhérence cellulaire sur des cellules SV-HFO présentant une morphologie d'étalement caractéristique. En présence de mAb de blocage de fonction dirigés contre l'intégrine β1 (P5D2), les cellules ont adhéré mais ne se sont pas étalées, et ont présenté une morphologie arrondie avec de nombreuses projections cytoplasmiques (Iba, K. et al., 2000).
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-intégrine β1, clone P5D2 (sans azoture), permet de détecter le niveau d'intégrine β1 ; son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en ELISA, en FC, en IC, en IH, en IP et en FUNC.
Sous-domaine de recherche
Intégrines
Qualité
Analyse par cytométrie en flux :
4 µg de cet anticorps ont permis de détecter l'intégrine β1 dans 1×10^6 de cellules A431.
4 µg de cet anticorps ont permis de détecter l'intégrine β1 dans 1×10^6 de cellules HeLa.
Forme physique
Ascites purifiées dans du PBS sans conservateur.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C en aliquotes non diluées.
Éviter les congélations-décongélations répétées.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissu d'amygdale humaine, tissu de peau humaine.
Cellules A431 et HeLa
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Pablo Castro-Córdova et al.
Nature communications, 12(1), 1140-1140 (2021-02-20)
Clostridioides difficile spores produced during infection are important for the recurrence of the disease. Here, we show that C. difficile spores gain entry into the intestinal mucosa via pathways dependent on host fibronectin-α5β1 and vitronectin-αvβ1. The exosporium protein BclA3, on