MAB1668
Anti-Phospholipase A2 Antibody, clone CH-7
clone CH-7, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
PLA2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CH-7, monoclonal
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Application
Alpha (85kDa) typically migrates as 100-110kDa on reducing westerns; beta migrates as 114kDa; antibody will also recognize the sPLA at approximately 14-20kDa.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Lipid Signaling
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable