MAB1098
Anti-Tumor Necrosis Factor-β Antibody, clone 9B9
clone 9B9, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
TNF-beta
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9B9, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LTA(4049)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry
Neutralization: 200ng of TNF-beta antibody is required for the neutralizaion of 1 unit/ml TNF-beta. The TNF-beta-preparation which is used has a specific activity of ca. 2x10(7) units/mg protein [cell lytic assay with L 929 cells (mouse transformed fibroblasts) and/or WEHJ 164 cells (mouse fibrosarcoma cells)/actinomycin D] .
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable