MAB10765
Anti-Red Fluorescent Protein Antibody, clone 1DS-1A6 | MAB10765
ascites fluid, clone 1DS-1A6, from mouse
Synonyme(s) :
Red fluorescent protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1DS-1A6, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualité
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Red fluorescent protein on 10 µg of Cos cell lysate with overexpression of RFP.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
Cos cell lysate with overexpression of RFP
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1