MAB10422
Anti-Plexin-A3 Antibody, clone 18A9.2
clone 18A9.2, from mouse
Synonyme(s) :
plexin A3, PLEXIN-A3, plexin-A3, Sex chromosome X transmembrane protein of HGF receptor family 3, Semaphorin receptor SEX, plexin-4, Plexin-4
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
18A9.2, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLXNA3(55558)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry Analysis: 1:400 dilution from a previous lot detected Plexin-A3 in colorectal carcinoma tissue.
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Plexin-A3 on 10 µg of PC-12 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
PC-12 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable