MA0HC054H1
Millistak+® HC Pod Depth Filter, A1HC media series, 0.054 m2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection, 1/pk
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cellulose
glass filled polypropylene
Niveau de qualité
Stérilité
(2 autoclave cycle of 60 minutes at 123 °C)
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Caractéristiques
hydrophilic
Plage de mesure de la conductivité
3.64-10.5 μS/cm
Paramètres
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 37 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4-37 °C (Forward)
30 psig max. inlet pressure (3.5 bar) at 37 °C
Hauteur
14 cm (5.3 in.)
Longueur
22 cm (8.5 in.)
Surface de filtration
0.054 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)